Learn More
Cole-Parmer Accesorios de abrazadera sanitaria, codo de unión de 90 grados, acero inoxidable 316
Código de producto. 30054066 Tienda Cole-Parmer Productos
Change view
Click to view available options
Incluye:
1 in Tamaño de la abrazadera sanitaria
1-1/2 in Tamaño de la abrazadera sanitaria
2 in Tamaño de la abrazadera sanitaria
3/4 in Tamaño de la abrazadera sanitaria
Tamaño de la unidad:
cada uno
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Incluye unitSize
30054066 2 in Tamaño de la abrazadera sanitaria cada uno
30054131 3/4 in Tamaño de la abrazadera sanitaria cada uno
30053695 1 in Tamaño de la abrazadera sanitaria cada uno
30053218 1-1/2 in Tamaño de la abrazadera sanitaria cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 30054066 Proveedor Cole-Parmer N.º de proveedor 5011830
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Ideal para aplicaciones de alimentos, bebidas y productos —lácteos. Los accesorios cumplen con los estándares FDA y 3A.
Ideal para aplicaciones generales, alimentarias, de bebidas y farmacéuticas. Soporte técnico de aplicaciones gratuito disponible para ayudarle con la selección de tubos. El acero inoxidable 316L (SS) ofrece una excelente resistencia química contra ácidos y bases corrosivos.
Especificaciones
Certificaciones/conformidad 3 A;FDA
Puerto de salida Sanitario
Forma 90 °Codo
Incluye 2 in Tamaño de la abrazadera sanitaria