Learn More
Cole-Parmer Accesorios de abrazadera sanitaria, codo de unión de 90 grados, acero inoxidable 316
Tienda Cole-Parmer ProductosDescripción
Ideal para aplicaciones generales, alimentarias, de bebidas y farmacéuticas. Soporte técnico de aplicaciones gratuito disponible para ayudarle con la selección de tubos. El acero inoxidable 316L (SS) ofrece una excelente resistencia química contra ácidos y bases corrosivos.
Especificaciones
Especificaciones
| Certificaciones/conformidad | 3 A;FDA |
| Puerto de salida | Sanitario |
| Forma | 90 °Codo |
| Incluye | 1-1/2 in Tamaño de la abrazadera sanitaria |