Learn More
Cole-Parmer™ Válvula de bola sanitaria
Descripción
- Piezas húmedas: Acero inoxidable 316 con acabado sanitario y juntas PTFE
- Los asientos de las válvulas están hechos de un PTFE completamente encapsulado
- Cada válvula incluye un asa de bloqueo
Especificaciones
Especificaciones
| Material | Acero inoxidable, PTFE |
| Longitud global (imperial) | 4,125 in |
| Conexión | Tri-Clamp de 19,05 mm (3/4 pulgadas) |
| Puerto de salida | Tri-Clamp de 19,05 mm (3/4 pulgadas) |
| Presión máxima | 1000 psi |
| Max. Operating Temperature (English) | 400 °F |
| Max. Operating Temperature (Metric) | 204 °C |
| Tipo de producto | Válvula de bola sanitaria |