Learn More
Colder Products Company Sanitario AseptiQuik Conector S, alta temperatura
Código de producto. 30968779
Cambiar vista
Click to view available options
Manguera dentada:
3/4 pulg
Código de producto. Manguera dentada
30968779 3/4 pulg
1 options
Código de producto. 30968779 Proveedor Colder Products Company N.º de proveedor AQS33012HT
Fecha estimada de envoi: 23-09-2026
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
AseptiQuik™ Los conectores S de formato pequeño de 1/4 in y 3/8 in de espiga para manguera y los conectores de terminación sanitaria de 3/4 in proporcionan conexiones estériles rápidas y fáciles para aplicaciones de flujo pequeño, incluso en entornos no estériles.
  • El diseño FLIP-CLICK-PULL de AseptiQuik S permite a los usuarios transferir rápidamente pequeños volúmenes de medios fácilmente y con menos riesgo de error del operador.
  • El diseño robusto y sin género del conector proporciona un rendimiento confiable sin necesidad de abrazaderas, accesorios o soldadores de tubos.
  • Las cubiertas de lengüeta integradas actúan como una cubierta protectora que reduce la complejidad de las piezas y garantiza la extracción simultánea de ambas membranas.
Especificaciones
Certificaciones/conformidad USP Clase VI, ADCF
Material Policarbonato
Temperatura mín. de funcionamiento (imperial) 39 °F
Temperatura mín. de funcionamiento (métrico) 4 °C
Esterilidad Sanitario
Manguera dentada 3/4 pulg
Método de esterilización Gamma, autoclave
Material (sello) Silicona curada con platino
Presión máxima 60 psi
Max. Operating Temperature (English) 104 °F
Max. Operating Temperature (Metric) 40 °C