Learn More
Saint Gobain Life Sciences™ Sani-Tech™ STHT™ -R Tubo de silicona reforzado con trenza
Código de producto. 17983591
Cambiar vista
Click to view available options
Diámetro interior (métrico):
3 mm
9,5 mm
12,7 mm
15,9 mm
19,1 mm
25,4 mm
Flexibilidad:
Radio de flexión de 102 mm
Radio de flexión de 152 mm
Radio de flexión de 25 mm
Radio de flexión de 50 mm
Radio de flexión de 76 mm
Presión máxima:
105 psi
113,2 psi
125 psi
175 psi
180 psi
75 psi
Grosor (métrico):
3,2 mm
4,7 mm
Tamaño de la unidad:
7.50 metro
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Diámetro interior (métrico) Flexibilidad Presión máxima Grosor (métrico) Tamaño de la unidad
17983591 19,1 mm Radio de flexión de 102 mm 105 psi 4,7 mm 7.50 metro
17903561 3 mm Radio de flexión de 25 mm 113,2 psi 3,2 mm 7.50 metro
17953831 9,5 mm Radio de flexión de 50 mm 180 psi 3,2 mm 7.50 metro
17913821 12,7 mm Radio de flexión de 76 mm 175 psi 4,7 mm 7.50 metro
17923461 15,9 mm Radio de flexión de 102 mm 125 psi 4,7 mm 7.50 metro
17953561 25,4 mm Radio de flexión de 152 mm 75 psi 4,7 mm 7.50 metro
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Código de producto. 17983591 Proveedor Saint Gobain Life Sciences™ N.º de proveedor STHTR0750
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1970.25€
    902.36€ / 7.5 metros
    Ahorro 1067.89€
    54% Descuento
Fecha estimada de envoi: 13-01-2027
Esta manguera de silicona curada con platino y reforzada con trenza es una manguera ultraflexible y de alta pureza que fue desarrollada para aplicaciones de mayor presión.
  • Fabricado con Sani-Tech™ 65 resinas de silicona de marca personalizada
  • Resiste temperaturas extremas, ozono, radiación, humedad, deformaciones por compresión, intemperie y ataques químicos.
  • No imparte sabor ni olor a los fluidos transportados en su interior.
  • Resiste la esterilización y el autoclave repetidos.
  • Resiste la adherencia de productos sanguíneos y otros fluidos sanitarios.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Esterilizables en autoclave Esterilizable en autoclave
Diámetro interior (imperial) 0,752 in
Diámetro interior (métrico) 19,1 mm
Material Silicona
Diámetro exterior (imperial) 1,126 in, 28.6 mm
Longitud global (imperial) 24,6 in
Longitud global (métrico) 7.5 m
Grosor (imperial) 0,185 in
Grosor (métrico) 4,7 mm
Para utilizar con Tubos de silicona farmacéuticos
Propiedades de resistencia 326 lbf/pulgada.
Color Transparente
Dureza 65 (Shore A)
Flexibilidad Radio de flexión de 102 mm
Presión máxima 105 psi
Max. Operating Temperature (English) 500 °F
Max. Operating Temperature (Metric) 260 °C
Tipo de producto Tubos