Learn More
Saint Gobain Life Sciences™ Sani-Tech™ STHT™ -C Tubo de silicona
Código de producto. 17903461
Cambiar vista
Click to view available options
Diámetro interior (métrico):
1,59 mm
1,6 mm
2 mm
2,4 mm
3,2 mm
4 mm
4,7 mm
4,8 mm
6,4 mm
7,9 mm
9,5 mm
12,7 mm
15,9 mm
19,1 mm
22,2 mm
Presión máxima:
157 psi
16,9 psi
20,1 psi
22,9 psi
24,5 psi
30,8 psi
36,7 psi
40,4 psi
44,7 psi
47,2 psi
56 psi
63,3 psi
67,5 psi
72,1 psi
74,6 psi
82,5 psi
82,7 psi
91,1 psi
94,1 psi
95,5 psi
Longitud global (métrico):
7,5 m
15 m
30 m
Grosor (métrico):
0,79 mm
1,59 mm
2,38 mm
2,5 mm
3 mm
3,18 mm
4,76 mm
6,35 mm
Unit Size:
15 metros
210 metros
30 metros
7.50 metro
55 product options available for selection
Product selection table with 55 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Diámetro interior (métrico) Presión máxima Longitud global (métrico) Grosor (métrico) Unit Size
17903461 12,7 mm 22,9 psi 30 m 2,38 mm 30 metros
17903491 1,6 mm 56 psi 30 m 0,79 mm 30 metros
17963491 1,6 mm 82,5 psi 15 m 1,59 mm 30 metros
17923511 1,6 mm 82,5 psi 30 m 1,59 mm 30 metros
17923491 1,6 mm 94,1 psi 30 m 2,38 mm 15 metros
17953491 2 mm 74,6 psi 30 m 1,59 mm 30 metros
17973481 2 mm 95,5 psi 15 m 3,18 mm 15 metros
17993571 2 mm 95,5 psi 30 m 3,18 mm 30 metros
17933591 2,4 mm 67,5 psi 15 m 1,59 mm 30 metros
17923431 2,4 mm 82,5 psi 30 m 2,38 mm 15 metros
17943431 2,4 mm 91,1 psi 30 m 3,18 mm 30 metros
17963431 3,2 mm 56 psi 15 m 1,59 mm 30 metros
17913581 3,2 mm 56 psi 30 m 1,59 mm 15 metros
17913481 3,2 mm 72,1 psi 30 m 2,38 mm 30 metros
17953511 3,2 mm 94,1 psi 15 m 4,76 mm 30 metros
17953431 4 mm 47,2 psi 30 m 1,59 mm 15 metros
17943521 4 mm 63,3 psi 30 m 2,38 mm 15 metros
17933521 4 mm 74,6 psi 15 m 3,18 mm 30 metros
17923591 4,7 mm 40,4 psi 30 m 1,59 mm 15 metros
17923441 4,7 mm 56 psi 15 m 2,38 mm 30 metros
17913531 4,8 mm 40,4 psi 15 m 1,59 mm 15 metros
17933531 4,8 mm 67,5 psi 15 m 3,18 mm 15 metros
17943441 4,8 mm 67,5 psi 30 m 3,18 mm 15 metros
17903441 4,8 mm 82,5 psi 15 m 4,76 mm 30 metros
17913421 1,59 mm 82,7 psi 30 m 2,5 mm 30 metros
17943531 6,4 mm 30,8 psi 15 m 1,59 mm 15 metros
17963531 6,4 mm 30,8 psi 30 m 1,59 mm 30 metros
17903531 6,4 mm 44,7 psi 15 m 2,38 mm 15 metros
17933441 6,4 mm 44,7 psi 30 m 2,38 mm 30 metros
17923581 6,4 mm 56 psi 15 m 3,18 mm 15 metros
17943591 6,4 mm 56 psi 30 m 3,18 mm 15 metros
17963441 7,9 mm 24,5 psi 15 m 1,59 mm 30 metros
17973531 7,9 mm 36,7 psi 15 m 2,38 mm 15 metros
17913571 7,9 mm 36,7 psi 30 m 2,38 mm 30 metros
17983531 7,9 mm 47,2 psi 15 m 3,18 mm 30 metros
17993441 7,9 mm 47,2 psi 30 m 3,18 mm 30 metros
17903541 7,9 mm 63,3 psi 30 m 4,76 mm 15 metros
17913491 1,6 mm 157 psi 15 m 3 mm 15 metros
17983441 9,5 mm 20,1 psi 30 m 1,59 mm 30 metros
17903451 9,5 mm 30,8 psi 15 m 3,18 mm 15 metros
17923541 9,5 mm 30,8 psi 30 m 3,18 mm 30 metros
17963591 9,5 mm 40,4 psi 15 m 3,18 mm 30 metros
17963501 9,5 mm 40,4 psi 30 m 3,18 mm 30 metros
17933451 9,5 mm 56 psi 30 m 4,76 mm 15 metros
17953451 12,7 mm 30,8 psi 15 m 3,18 mm 15 metros
17943451 12,7 mm 30,8 psi 30 m 3,18 mm 30 metros
17953551 12,7 mm 44,7 psi 15 m 4,76 mm 15 metros
17973451 12,7 mm 44,7 psi 30 m 4,76 mm 30 metros
17943551 15,9 mm 24,5 psi 15 m 3,18 mm 210 metros
17973541 15,9 mm 24,5 psi 30 m 3,18 mm 15 metros
17953591 15,9 mm 36,7 psi 15 m 4,76 mm 15 metros
17993461 19,1 mm 20,1 psi 15 m 3,18 mm 7.50 metro
17903471 19,1 mm 30,8 psi 15 m 4,76 mm 15 metros
17973551 19,1 mm 40,4 psi 7,5 m 6,35 mm 15 metros
17963551 22,2 mm 16,9 psi 15 m 3,18 mm 15 metros
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 55 options available.
55 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 17903461 Supplier Saint Gobain Life Sciences™ Supplier No. STHTC5004H
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1496.33€
    1054.92€ / 30 metros
    Ahorro 441.41€
    29% Descuento
Fecha estimada de envoi: 16-12-2026
Add to basket
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
Los tubos de silicona farmacéutica curada con platino resisten el autoclave repetido y resisten la adherencia de productos sanguíneos y otros fluidos sanitarios.
  • Tubos ultrapuros de grado biofarmacéutico
  • En 1/16 in ID y mayores, vienen con números de pieza marcados con láser y códigos de lote para proporcionar una trazabilidad total del producto
  • Opciones de dureza Shore A de 50 o 65
  • Suavidad de superficie insuperable
  • Ultraflexible
  • Esterilizable en autoclave y estable a los rayos gamma.
  • Rango de temperatura de -°62 C a +°260 C (-80 °F a +500 °F)
  • No produce sabor ni olores
  • Franjas de color disponibles para diferenciar la ruta del fluido
  • Disponible en conjuntos a granel o personalizados y en bobinas de 25, 50 y 100 pies.
  • Cumple USP Clase VI, Farmacopea Europea 3.1.9 y criterios de la FDA
  • Aplicaciones: Transferencia de fluidos en entornos farmacéuticos, biofarmacéuticos y/o de laboratorio
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Esterilizables en autoclave Esterilizable en autoclave
Diámetro interior (imperial) 0,5 in
Diámetro interior (métrico) 12,7 mm
Material Silicona
Diámetro exterior (imperial) 0,689 in, 17.5 mm
Longitud global (imperial) 98,4 in
Longitud global (métrico) 30 m
Grosor (imperial) 0,094 in
Grosor (métrico) 2,38 mm
Para utilizar con Tubos de silicona farmacéuticos
Propiedades de resistencia 250 lbf/pulgada.
Color Transparente
Dureza 50 (Shore A)
Flexibilidad Los tubos
Presión máxima 22,9 psi
Max. Operating Temperature (English) 500 °F
Max. Operating Temperature (Metric) 260 °C
Tipo de producto Tubos