Learn More
Saint-Gobain Performance Plastics Sani-Tech™ STHT™ -80 Tubo con diámetro interior de 3,2 mm
Código de producto. 30428885
Change view
Click to view available options
Diámetro exterior (imperial):
0,250 in, 6,4 mm
0,313 in, 8,0 mm
0,375 in, 9,5 mm
Cantidad:
10 rollos
20 rollos
Tamaño de la unidad:
150 metros
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Diámetro exterior (imperial) Cantidad unitSize
30428885 0,375 in, 9,5 mm 10 rollos 150 metros
30428877 0,250 in, 6,4 mm 10 rollos 150 metros
30428815 0,250 in, 6,4 mm 20 rollos 150 metros
30428820 0,313 in, 8,0 mm 20 rollos 150 metros
30428836 0,313 in, 8,0 mm 10 rollos 150 metros
30428882 0,375 in, 9,5 mm 20 rollos 150 metros
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Código de producto. 30428885 Proveedor Saint-Gobain Performance Plastics N.º de proveedor STHT801254F
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Se destaca en aplicaciones de vacío y alta presión de ruptura. Con una resistencia a la presión superior, elimina los costosos refuerzos trenzados. Reduce la pulsación para un llenado y dosificación precisos y su transparencia garantiza un fácil monitoreo visual.
  • Sani-Tech™ STHT™ -80 es un tubo de silicona curado con platino de primera calidad diseñado para aplicaciones de vacío y alta presión de ruptura.
  • Ofrece una resistencia a la presión superior, eliminando la necesidad de costosos refuerzos trenzados.
  • Ideal para operaciones de llenado y acabado, reduciendo las pulsaciones posteriores al bombeo para lograr una precisión de llenado y dosificación.
  • Presenta de dos a tres veces menos pulsación en comparación con los tubos de alto durómetro de la competencia, lo que ayuda a prevenir goteos involuntarios en la aguja de llenado.
  • Logra el mejor rendimiento de su clase con las clasificaciones de presión de ruptura más altas entre productos comparables.
  • Mantiene la compatibilidad con el vacío, lo que lo hace adecuado para una amplia gama de aplicaciones críticas de transferencia de fluidos.
  • Ofrece alta transparencia para un fácil monitoreo visual de la actividad del fluido dentro de los tubos, lo que admite aplicaciones que requieren señales visuales y observación.
  • Admite una transferencia de fluidos constante y precisa, mejorando la confiabilidad de los procesos críticos.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Esterilizables en autoclave Esterilizable en autoclave
Diámetro interior (imperial) 0,125 in
Diámetro interior (métrico) 3.2 mm
Material Silicona
Diámetro exterior (imperial) 0,375 in, 9,5 mm
Longitud global (imperial) 50 ft.
Longitud global (métrico) 15 m
Color Translúcido
Dureza 80 (Shore A)
Tipo de producto Tubos de vacío y presión
Cantidad 10 rollos