Learn More
Saint-Gobain Performance Plastics Sani-Tech™ STHT™ -80 Tubo con diámetro interior de 22,2 mm
Descripción
- Sani-Tech™ STHT™ -80 es un tubo de silicona curado con platino de primera calidad diseñado para aplicaciones de vacío y alta presión de ruptura.
- Ofrece una resistencia a la presión superior, eliminando la necesidad de costosos refuerzos trenzados.
- Ideal para operaciones de llenado y acabado, reduciendo las pulsaciones posteriores al bombeo para lograr una precisión de llenado y dosificación.
- Presenta de dos a tres veces menos pulsación en comparación con los tubos de alto durómetro de la competencia, lo que ayuda a prevenir goteos involuntarios en la aguja de llenado.
- Logra el mejor rendimiento de su clase con las clasificaciones de presión de ruptura más altas entre productos comparables.
- Mantiene la compatibilidad con el vacío, lo que lo hace adecuado para una amplia gama de aplicaciones críticas de transferencia de fluidos.
- Ofrece alta transparencia para un fácil monitoreo visual de la actividad del fluido dentro de los tubos, lo que admite aplicaciones que requieren señales visuales y observación.
- Admite una transferencia de fluidos constante y precisa, mejorando la confiabilidad de los procesos críticos.
Especificaciones
Especificaciones
| Esterilizables en autoclave | Esterilizable en autoclave |
| Diámetro interior (imperial) | 0,875 in |
| Diámetro interior (métrico) | 22.2 mm |
| Material | Silicona |
| Diámetro exterior (imperial) | 1,250 in, 31.8 mm |
| Longitud global (imperial) | 50 ft. |
| Longitud global (métrico) | 15 m |
| Color | Translúcido |
| Dureza | 80 (Shore A) |
| Tipo de producto | Tubos de vacío y presión |
| Mostrar más |