Learn More
Saint-Gobain Performance Plastics Sani-Tech™ SPT-60L
Description
- Sani-Tech™ SPT-60L es un tubo de silicona curada con platino de primera calidad diseñado para cumplir con estrictos estándares farmacéuticos de seguridad y compatibilidad química.
- Fabricado bajo estrictos controles de calidad, cumple con los estándares regulatorios para uso farmacéutico, garantizando seguridad y confiabilidad en operaciones críticas.
- Diseñado específicamente para cumplir con los requisitos de las operaciones farmacéuticas, garantizando una calidad de producción constante y el cumplimiento de la industria.
- Diseñado para mayor durabilidad con una vida útil promedio de la bomba que supera las 250 horas, lo que minimiza el tiempo de inactividad en operaciones críticas.
- Gracias a su prolongada vida útil, la bomba reduce la frecuencia de reemplazo de tubos, ahorrando tiempo y disminuyendo los costos generales de mantenimiento.
- Con un control de espalación superior, Sani-Tech™ SPT-60L mantiene niveles bajos de espalación en múltiples ciclos de dispensación. Minimiza la formación de partículas para garantizar la limpieza. Ideal para consistencia operativa y entornos de alta pureza.
- Pruebas independientes han demostrado que Sani-Tech™ SPT-60L ofrece una mejora de 4X en la precisión de llenado y una mejora de 2X en la precisión que garantiza una entrega de volumen confiable.
- Sani-Tech™ El SPT-60L se probó con un cabezal de bomba peristáltica de cuatro rodillos a 400 rpm y sin contrapresión. Demuestra confiabilidad en diversos entornos operativos, operando eficazmente a altas velocidades y durante el uso continuo, proporcionando un rendimiento confiable para operaciones exigentes y que requieren precisión.
- Ofrece un rendimiento de llenado preciso al tiempo que garantiza volúmenes de llenado objetivo consistentes y aumenta la confianza en el envasado.
- Disponible con certificación ValPlusTM.
Specifications
Specifications
| Esterilizables en autoclave | Esterilizable en autoclave |
| Diámetro interior (imperial) | 0,063 in |
| Diámetro interior (métrico) | 1,6 mm |
| Material | Silicona |
| Diámetro exterior (imperial) | 0,188 in, 4,8 mm |
| Longitud global (imperial) | 50 ft. |
| Longitud global (métrico) | 15 m |
| Grosor (imperial) | 0,063 in |
| Grosor (métrico) | 1.6 mm |
| Temperatura mín. de funcionamiento (imperial) | -80 °F |
| Show More |