Learn More
Notrax Sani-Master™: alfombrilla de entrada de secado para la desinfección de pies, carbón/negro
Código de producto. p-7227280
Change view
Click to view available options
Longitud (métrico):
105 cm
153 cm
200 cm
Tamaño de la unidad:
cada uno
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Longitud (métrico) unitSize
17702028 105 cm cada uno
17712028 153 cm cada uno
17722028 200 cm cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 17702028 Proveedor Notrax N.º de proveedor 348S0033CH
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Esta alfombrilla ampliable Notrax Sani-Master™ de 19 mm de grosor limpia, desinfecta y seca zapatos, por lo que está recomendada para las entradas para evitar la contaminación. A medida que avanza el tráfico, las puntas de caucho se doblan para sumergir las suelas en la solución desinfectante, la sección de la alfombrilla absorbente limpia y seca los zapatos para evitar resbalones.
  • Al combinar tres características de la alfombra de Notrax™, desinfección, absorción y modularidad, en una solución completa de alfombrilla de entrada para desinfección, Sani-Master™ es una alfombrilla extensible de 19 mm de grosor que limpia, desinfecta y seca los zapatos
  • Sani-Master™ se suele utilizar en la industria alimentaria y se ha convertido en parte integrante de los protocolos generales de higiene y se recomienda en las entradas de escuelas, hoteles, gimnasios y oficinas, así como farmacias, instalaciones de asistencia sanitaria y hospitales para evitar que la contaminación entre en el edificio
  • La sección 1 incorpora el baño de pies de desinfección Sani-Trax™ con cerdas flexibles que se doblan para sumergir las suelas en la solución desinfectante para lavar y desinfectar los zapatos a medida que avanza el tráfico
  • La sección 2 es una zona de secado ampliable para secar zapatos y evitar resbalones con un sistema de conexión patentado que es perfecto para evitar cambios en la altura o desconexión de las alfombrillas
  • La sección 3 es una zona de secado final con bordes biselados integrados para evitar tropiezos
  • Las alfombras de secado se pueden personalizar completamente con un logotipo, diseño o se pueden utilizar para la comunicación de protocolos de higiene, como la desinfección de manos y el distanciamiento social
Especificaciones
Color Carbón/negro
Longitud (imperial) 3,4 ft
Longitud (métrico) 105 cm
Material Caucho natural
Tipo Alfombrillas industriales y comerciales
Anchura (métrico) 91 cm