Learn More
Notrax Sani-Master™: alfombrilla de entrada de secado para la desinfección de pies, carbón/negro
Descripción
- Al combinar tres características de la alfombra de Notrax™, desinfección, absorción y modularidad, en una solución completa de alfombrilla de entrada para desinfección, Sani-Master™ es una alfombrilla extensible de 19 mm de grosor que limpia, desinfecta y seca los zapatos
- Sani-Master™ se suele utilizar en la industria alimentaria y se ha convertido en parte integrante de los protocolos generales de higiene y se recomienda en las entradas de escuelas, hoteles, gimnasios y oficinas, así como farmacias, instalaciones de asistencia sanitaria y hospitales para evitar que la contaminación entre en el edificio
- La sección 1 incorpora el baño de pies de desinfección Sani-Trax™ con cerdas flexibles que se doblan para sumergir las suelas en la solución desinfectante para lavar y desinfectar los zapatos a medida que avanza el tráfico
- La sección 2 es una zona de secado ampliable para secar zapatos y evitar resbalones con un sistema de conexión patentado que es perfecto para evitar cambios en la altura o desconexión de las alfombrillas
- La sección 3 es una zona de secado final con bordes biselados integrados para evitar tropiezos
- Las alfombras de secado se pueden personalizar completamente con un logotipo, diseño o se pueden utilizar para la comunicación de protocolos de higiene, como la desinfección de manos y el distanciamiento social
Especificaciones
Especificaciones
| Color | Carbón/negro |
| Longitud (imperial) | 3,4 ft |
| Longitud (métrico) | 105 cm |
| Material | Caucho natural |
| Tipo | Alfombrillas industriales y comerciales |
| Anchura (métrico) | 91 cm |