Learn More
Notrax Sani-Flex™ especialmente diseñado para la industria de laboratorio
Código de producto. 17792178
Cambiar vista
Click to view available options
Longitud (imperial):
2 ft
36 in
Tamaño de la unidad:
cada uno
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Longitud (imperial) Tamaño de la unidad
17792178 2 ft cada uno
17782178 36 in cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 17792178 Proveedor Notrax N.º de proveedor 526S1824GY
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    87.15€
    75.22€ / paquete de 1
    Ahorro 11.93€
    13% Descuento
Fecha estimada de envoi: 10-12-2026
La alfombrilla antifatiga Sani-Flex™, especialmente diseñada para la industria de laboratorio, proporciona una combinación óptima de comodidad, superficie antideslizante, calidad y durabilidad, así como resistencia a productos químicos y a aceites/grasas. Su superficie lisa y los bordes redondeados facilitan su limpieza.
  • La alfombrilla antifatiga Sani-Flex™, especialmente diseñada para la industria de laboratorio, proporciona una combinación óptima de comodidad, superficie antideslizante, calidad y durabilidad, así como resistencia a productos químicos y a aceites/grasas
  • Su superficie lisa y los bordes redondeados facilitan su limpieza
  • Fabricada con compuestos de caucho resistentes, diseñados para ofrecer una larga vida útil
  • Superficie antideslizante
Especificaciones
Color Gris
Longitud (imperial) 2 ft
Longitud (métrico) 61 cm
Material Caucho de nitrilo
Tipo Alfombrillas industriales y comerciales
Anchura (métrico) 46 cm