Learn More
Sangivamicina, TRC
Código de producto. 30426862
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mg
10 mg
25 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30426862 1 mg -
30418022 25 mg -
30423286 10 mg 10 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30426862 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCS1125031MG
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 26-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 18417-89-5
Fórmula molecular C12H15N5O5
Peso molecular (g/mol) 309.28
Sinónimo 4-Amino-7-beta-D-ribofuranosyl-7H-pyrrolo[2,3-d]pyrimidine-5-carboxamide, 7-Deazaadenosine-7-carboxamide, NSC 65346
Nombre IUPAC 3,4,7,8-tetrametil-1,10-fenantrolina
SMILES Cc1cnc2c(ccc3c(C)c(C)cnc23)c1C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Sangivamycin
Cantidad 1 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C16H16N2/c1-9-7-17-15-13(11(9)3)5-6-14-12(4)10(2)8-18-16(14)15/h5-8H,1-4H3
Formula Weight (peso de la fórmula) 236.1313