Learn More
Sandospace R, TRC
Código de producto. 30137433
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
250 mg
500 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
250 miligramos
500 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30137433 500 mg 500 miligramos
30135466 250 mg 250 miligramos
30007041 100 mg 100 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30137433 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCS115305500MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 4156-21-2
Fórmula molecular C9H5Cl2N4NaO3S
Peso molecular (g/mol) 343.12
Sinónimo 2,4-Dichloro-6-(4-sulfophenylamino)triazine Sodium Salt, 2,4-Dichloro-6-(p-sulfoanilino)triazine Sodium Salt, 2,6-Dichloro-4-(4-sulfonanilino)-s-triazine Sodium Salt, Sandospace R, Sodium 2,6-dichloro-s-triazin-4-ylaminobenzene-4-sulfonate, Sodium 4-(2,4-dichloro-s-triazin-6-ylamino)benzenesulfonate, Sodium 4-(4,6-dichloro-s-triazin-2-ylamino)benzenesulfonate, Sodium 4-[(4,6-dichloro-1,3,5-triazin-2-yl)amino]benzenesulfonate, Sodium 4-[(4,6-dichloro-2-triazinyl)amino]benzenesulfonate, Sodium 4-[N-(4,6-dichloro-s-triazin-2-yl)amino]benzenesulfonate, Sodium N-(4,6-dichloro-s-triazin-2-yl)sulfanilate, Sodium p-(4,6-dichloro-2-s-triazinyl)aminobenzenesulfonate, p-(2,4-Dichloro-s-triazin-6-ylamino)benzenesulfonic Acid Sodium Salt, N-(4,6-Dichloro-s-triazin-2-yl)-sulfanilic Acid Sodium Salt, N-(4,6-Dichloro-s-triazin-2-yl)-sulfanilic Acid Monosodium Salt, 4-[(4,6-Dichloro-1,3,5-triazin-2-yl)amino]-benzenesulfonic Acid Monosodium Salt
Nombre IUPAC sodio; 4-[(4,6-dicloro-1,3,5-triazina-2-il)amino]benzenosulfonato
SMILES ClC1=NC(NC2=CC=C(S(=O)(O[Na])=O)C=C2)=NC(Cl)=N1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Sandospace R
Cantidad 500 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C9H6Cl2N4O3S.Na/c10-7-13-8(11)15-9(14-7)12-5-1-3-6(4-2-5)19(16,17)18;/h1-4H,(H,16,17,18)(H,12,13,14,15);/q;+1/p-1
Formula Weight (peso de la fórmula) 341.9357