Learn More
Arena, cuarzo blanco, Honeywell Fluka™
Código de producto. 15662910
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
500 g
1 kg
5 kg
50 lb.
Tamaño de la unidad:
1 Kg
5 Kg
50 libras
500 g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15662910 1 kg 1 Kg
15672910 500 g 500 g
15682910 50 lb. 50 libras
15692910 5 kg 5 Kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 15662910 Proveedor Honeywell-Fluka N.º de proveedor 2747391KG
Solicitar formato a granel o personalizado
tamaño de partícula 50-70 malla
  • Líderes del sector durante más de 65 años
  • Honeywell ofrece ahora reactivos inorgánicos de primera calidad Fluka™ en todo el mundo – con consistencia, pureza y precisión garantizadas
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 14808-60-7
Fórmula molecular O2Si
Peso molecular (g/mol) 60.08
Número MDL MFCD00011232,MFCD00217788,MFCD00163736,MFCD07370733
Clave InChI VYPSYNLAJGMNEJ-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo silica, silicon dioxide, quartz, cristobalite, diatomaceous earth, tridymite, silicic anhydride, aerosil, infusorial earth, silica, amorphous
PubChem CID 24261
ChEBI CHEBI:30563
SMILES O=[Si]=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Sand, White Quartz
Color Blanco
Cantidad 1 kg
Fórmula lineal SiO2
Número UN NONH for all modes of transport
Nombre IUPAC dioxosilano
Formula Weight (peso de la fórmula) 60.08g/mol