Learn More
Arena, pura, malla 40-100, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10692423 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 g
1 kg
5 kg
25 kg
Envase:
Frasco de plástico
Tambor de fibra
Tamaño de la unidad:
1 Kg
25 Kg
250 GR
5 Kg
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10692423 1 kg Frasco de plástico 1 Kg
10267003 250 g Frasco de plástico 250 GR
10602433 5 kg Frasco de plástico 5 Kg
15224714 25 kg Tambor de fibra 25 Kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 10692423 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 370940010
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    92.00€
    76.65€ / 1 Kg
    Ahorro 15.35€
    16% Descuento
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 24-11-2026
Añadir a la cesta
CAS: 14808-60-7 | O2Si | 60.08 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
Ayuda de filtros
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 14808-60-7
Fórmula molecular O2Si
Peso molecular (g/mol) 60.08
Número MDL MFCD00011232,MFCD00217788,MFCD00163736,MFCD07370733
Clave InChI VYPSYNLAJGMNEJ-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo silica, silicon dioxide, quartz, cristobalite, diatomaceous earth, tridymite, silicic anhydride, aerosil, infusorial earth, silica, amorphous
PubChem CID 24261
ChEBI CHEBI:30563
SMILES O=[Si]=O
Especificaciones
Punto de ebullición 2230.0°C
Nombre del producto químico o material Sand
Punto de fusión 1610.0°C
Nombre de nota 40 to 100 Mesh
Color Beige a gris
Forma física Crystals
Cantidad 1 kg
Envase Frasco de plástico
Fórmula lineal SiO2
Índice Merck 13,8567
Información de solubilidad Solubility in water: insoluble.
Nombre IUPAC silanodiol
Formula Weight (peso de la fórmula) 60.08
Grado Pure