Learn More
Gestigkeit Harry Baños de arena con control de rendimiento y controlador termostático
Código de producto. 10181201
Cambiar vista
Click to view available options
Tipo de controlador:
Alimentación y termostato
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Tipo de controlador unitSize
10181201 Alimentación y termostato cada uno
1 options
Código de producto. 10181201 Proveedor Gestigkeit Harry N.º de proveedor ST92400
Fecha estimada de envoi: 01-10-2026
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Construido para un rendimiento continuo.
  • Resistente
  • Duraderos
  • Libre de distorsiones
  • Se puede utilizar en funcionamiento sin paradas
  • placa de aleación de aluminio
Especificaciones
Tipo de controlador Alimentación y termostato
Intervalo de temperatura De 50 °C a 300 °C
Material Placa de aleación de aluminio
Dimensiones (L x An) 592 x 442 mm
Peso (métrico) 28 kg
Tensión 3 x 400, N+PE
Vataje 4000 W