Learn More
Gestigkeit Harry Baño de arena con control de rendimiento y controlador termostático
Descripción
- Baños de arena eléctricos con control de temperatura variable, con o sin controlador termostático. Construcción sólida para un rendimiento continuo; placa calefactora de aleación de aluminio. Gracias al sistema de calentamiento asimétrico a largo plazo (las esquinas y los bordes de la placa calefactora están sometidos a más calor), se garantiza una temperatura uniforme en toda la superficie calefactora.
- Los baños de arena constan de una placa calefactora de aleación de aluminio con un marco de acero inoxidable atornillado y sellado con una altura útil de 50 mm. La arena se coloca directamente sobre la placa calefactora. La carcasa está hecha de acero inoxidable de alta calidad n.º 1.4301 y se ha pulverizado en naranja la sección central.
- 4 patas ajustables garantizan una estabilidad adicional. Cable de conexión de aprox. 1,7 m. de longitud, 230 V/ 3200 vatios con enchufe Schuko
Especificaciones
Especificaciones
| Intervalo de temperatura | De 50 °C a 300 °C |
| Tipo | Baño de arena |
| Incluye | Control de rendimiento y controlador termostático |
| Material | Aleación de aluminio, acero inoxidable |
| Tipo de tapón | Enchufe Schuko |
| Dimensiones (Pr x An x Al) | 442 x 592 x 170 mm |
| Dimensiones interiores (F x An x Al) | 440 x 590 x 50 mm |
| Tensión | 230 V |