Learn More
Gestigkeit Harry Baño de arena con control de rendimiento y controlador termostático
Código de producto. 10519321
Cambiar vista
Click to view available options
Intervalo de temperatura:
De 130 °C a 370 °C
De 30 °C a 110 °C
De 50 °C a 300 °C
Dimensiones interiores (F x An x Al):
360 x 360 x 50 mm
360 x 510 x 50 mm
440 x 590 x 50 mm
Tensión:
230 V
3 x 400 V, N+PE
Tamaño de la unidad:
cada uno
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Intervalo de temperatura Dimensiones interiores (F x An x Al) Tensión unitSize
10519321 De 30 °C a 110 °C 360 x 510 x 50 mm 230 V cada uno
10488712 De 130 °C a 370 °C 360 x 360 x 50 mm 230 V cada uno
10678022 De 30 °C a 110 °C 440 x 590 x 50 mm 230 V cada uno
10643771 De 50 °C a 300 °C 440 x 590 x 50 mm 230 V cada uno
10584582 De 130 °C a 370 °C 440 x 590 x 50 mm 3 x 400 V, N+PE cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Código de producto. 10519321 Proveedor Gestigkeit Harry N.º de proveedor ST81
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2303.88€
    1708.67€ / paquete de 1
    Ahorro 595.21€
    25% Descuento
Fecha estimada de envoi: 13-10-2026
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Baño de arena: robusto y muy duradero también en funcionamiento ininterrumpido.
  • Baños de arena eléctricos con control de temperatura variable, con o sin controlador termostático. Construcción sólida para un rendimiento continuo; placa calefactora de aleación de aluminio. Gracias al sistema de calentamiento asimétrico a largo plazo (las esquinas y los bordes de la placa calefactora están sometidos a más calor), se garantiza una temperatura uniforme en toda la superficie calefactora.
  • Los baños de arena constan de una placa calefactora de aleación de aluminio con un marco de acero inoxidable atornillado y sellado con una altura útil de 50 mm. La arena se coloca directamente sobre la placa calefactora. La carcasa está hecha de acero inoxidable de alta calidad n.º 1.4301 y se ha pulverizado en naranja la sección central.
  • 4 patas ajustables garantizan una estabilidad adicional. Cable de conexión de aprox. 1,7 m. de longitud, 230 V/ 3200 vatios con enchufe Schuko
Especificaciones
Intervalo de temperatura De 30 °C a 110 °C
Tipo Baño de arena
Incluye Control de rendimiento y controlador termostático
Material Aleación de aluminio, acero inoxidable
Tipo de tapón Enchufe Schuko
Dimensiones (Pr x An x Al) 364 x 514 x 170 mm
Dimensiones interiores (F x An x Al) 360 x 510 x 50 mm
Tensión 230 V