Learn More
Arena, para análisis, malla 40-100, Thermo Scientific Chemicals
Tienda Thermo Scientific Chemicals ProductosDescripción
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Especificaciones
Especificaciones
| Punto de ebullición | 2230.0°C |
| Nombre del producto químico o material | Sand |
| Punto de fusión | 1610.0°C |
| Color | Beige a gris |
| Forma física | Crystals |
| Cantidad | 250 g |
| Envase | Frasco de plástico |
| Fórmula lineal | SiO2 |
| Información de solubilidad | Solubility in water: insoluble |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 60.08 |
| Mostrar más |