Learn More
Cloruro de Sanciclina, TRC
Código de producto. 30418261
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
50 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad
30418261 10 mg
30414715 5 mg
30415900 50 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30418261 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCS11150010MG
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 26-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 6625-20-3
Fórmula molecular C21 H22 N2 O7 . Cl H
Peso molecular (g/mol) 450.87
Sinónimo 2-Naphthacenecarboxamide, 4-(dimethylamino)-1,4,4a,5,5a,6,11,12a-octahydro-3,10,12,12a-tetrahydroxy-1,11-dioxo-, monohydrochloride, (4S,4aS,5aR,12aS)- (9CI), 2-Naphthacenecarboxamide, 4-(dimethylamino)-1,4,4a,5,5a,6,11,12a-octahydro-3,10,12,12a-tetrahydroxy-1,11-dioxo-, monohydrochloride (8CI), 2-Naphthacenecarboxamide, 4-(dimethylamino)-1,4,4a,5,5a,6,11,12a-octahydro-3,10,12,12a-tetrahydroxy-1,11-dioxo-, monohydrochloride, [4S-(4α,4aα,5aα,12aα)]-, 6-Demethyl-6-deoxytetracycline hydrochloride, NSC 51812, Sancycline hydrochloride
Nombre IUPAC (4S,4aS,5aR,12aS)-4-(dimetilamino)-3,10,12,12a-tetrahidroxi-1,11-dioxi-4a,5,5a,6-tetrahidro-4H-tetraceno-2-carboxamida; Cloruro
SMILES Cl.CN(C)[C@H]1[C@@H]2C[C@@H]3Cc4cccc(O)c4C(=O)C3=C(O)[C@]2(O)C(=O)C(=C1O)C(=O)N
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Sancycline Hydrochloride
Cantidad 10 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C21H22N2O7.ClH/c1-23(2)15-10-7-9-6-8-4-3-5-11(24)12(8)16(25)13(9)18(27)21(10,30)19(28)14(17(15)26)20(22)29;/h3-5,9-10,15,24,26-27,30H,6-7H2,1-2H3,(H2,22,29);1H/t9-,10-,15-,21-;/m0./s1
Formula Weight (peso de la fórmula) 450.1194