Learn More
Brand™ Indicador de caudal SAN
Código de producto. 15794027 Tienda Brand Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto):
88 x 17 x 40mm
Tamaño de la unidad:
paquete de 5
Código de producto. Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) Tamaño de la unidad
15794027 88 x 17 x 40mm paquete de 5
1 options
Código de producto. 15794027 Proveedor Brand™ N.º de proveedor 134080
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    145.21€
    124.50€ / paquete de 5
    Ahorro 20.71€
    14% Descuento
En stock
Optimiza el flujo de agua de refrigeración durante la destilación. El indicador de flujo BRAND™ SAN ayuda a reducir los costes operativos al reducir el consumo de agua.
Estireno-acrilonitrilo (SAN), transparente. Optimiza el flujo de agua de refrigeración durante la destilación. Ayuda a reducir los costes operativos al reducir el consumo de agua.
  • Presión de funcionamiento máx.: 2 bar
  • Temperatura de funcionamiento de SAN: máx. 30 °C
  • Se adapta a tubos con un diámetro interno de entre 6 y 11 mm.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Para utilizar con (equipo) Tubos con un diámetro interno de entre 6 y 11 mm.
Tipo Indicador de flujo
Para utilizar con (aplicación) Optimización del flujo de agua de refrigeración durante la destilación
Altura (métrico) 40 mm
Longitud (métrico) 88 mm
Anchura (métrico) 17 mm
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) 88 x 17 x 40mm