Learn More
Vitlab™ Depósitos de colección de SAN
Código de producto. 15223059
Cambiar vista
Click to view available options
Volumen (métrico):
2000 mL
Tamaño de la unidad:
paquete de 6
Código de producto. Volumen (métrico) Tamaño de la unidad
15223059 2000 mL paquete de 6
1 options
Código de producto. 15223059 Proveedor Vitlab™ N.º de proveedor 97891
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    109.00€
    103.86€ / paquete de 6
    Ahorro 5.14€
    4% Descuento
En stock
Construcción de resina de acrilonitrilo de poliestireno (SAN). Los vasos de precipitados de SAN Vitlab™ incluyen un mango de fácil agarre y una tapa de PC blanco.
  • La escala elevada permite una evaluación sencilla del líquido
  • Incluye un mango estable y de fácil agarre, y una tapa de PC blanco.
  • 2000 ml de capacidad
  • Diámetro: 150mm
  • Altura: 220mm
  • Construcción SAN
  • TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Graduated Sí
Material SAN
Color Transparente
Diámetro interior (métrico) 150 mm
Graduaciones 20 mL
Altura (métrico) 220 mm
Incluye Tapa de PC blanco
N.° por paquete 6/paq.
Volumen (métrico) 2000 mL