Learn More
Samuraciclib hydrochloride, MedChemExpress
Código de producto. 16474936
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
25 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
25 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16474936 100 mg 100 miligramos
16446627 5 mg 5 miligramos
16440267 50 mg 50 miligramos
16413908 10 mg 10 miligramos
16412906 25 mg 25 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Código de producto. 16474936 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY103712A
MedChemExpress Samuraciclib hydrochloride (CT7001 hydrochloride) is a potent, selective, ATP-competitive and orally active CDK7 inhibitor, with an IC50 of 41 nM.
Samuraciclib hydrochloride displays 45-, 15-, 230- and 30-fold selectivity over CDK1, CDK2 (IC50 of 578 nM), CDK5 and CDK9, respectively. Samuraciclib hydrochloride inhibits the growth of breast cancer cell lines with GI50 values between 0.2-0.3 μM. Samuraciclib hydrochloride has anti-tumor effects.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Samuraciclib hydrochloride
Forma física Powder
CAS 1805789-54-1
Color Blanco
Cantidad 100 mg
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C22H31ClN6O
Para utilizar con (aplicación) Cancer-Kinase/protease
Sinónimo CT7001 hydrochlorideICEC0942 hydrochloride
Información de solubilidad H2O : 55 mg/mL (127.62 mM; Need ultrasonic) ∣DMSO : 50 mg/mL (116.02 mM; Need ultrasonic)
SMILES O[C@H]1CNCC[C@@H]1CNC2=NC3=C(C(C)C)C=NN3C(NCC4=CC=CC=C4)=C2.[H]Cl
Peso molecular (g/mol) 430.97
Formula Weight (peso de la fórmula) 430.97
Porcentaje de pureza 98.03%