Learn More
Sampling manifold accessory for HyPerforma™ Single-Use Bioreactors, Single pack - includes Luer Locks
Código de producto. 17908201 Tienda Thermo Scientific Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 colector/envase individual
Tamaño de la unidad:
paquete de 5
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
17908201 1 colector/envase individual paquete de 5
1 options
Código de producto. 17908201 Proveedor Thermo Scientific N.º de proveedor SH30845.01
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    620.00€
    509.07€ / paquete de 5
    Ahorro 110.93€
    17% Descuento
 Artículo restringido
En stock
The Sterile Sampling Manifold with Luer Locks (single-pack) is an accessory for the Thermo Scientific™ HyPerforma™ Single-Use Bioreactors and is available to weld onto the sample line to take sample sets.
The Sterile Sampling Manifold with Luer Locks (single-pack) is an accessory for the Thermo Scientific™ HyPerforma™ Single-Use Bioreactors and is available to weld onto the sample line to take sample sets.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Cantidad 1 colector/envase individual
Línea de productos HyPerforma
Para utilizar con (equipo) Single-Use Bioreactor