Learn More
Sampling manifold accessory for HyPerforma™ Single-Use Bioreactors, Pack of 10 - includes Luer Locks
Código de producto. 17918251 Tienda Thermo Scientific Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 colector/envase individual
Tamaño de la unidad:
paquete de 10
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
17918251 1 colector/envase individual paquete de 10
1 options
Código de producto. 17918251 Proveedor Thermo Scientific N.º de proveedor SH30845.02
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1135.00€
    966.10€ / paquete de 10
    Ahorro 168.90€
    14% Descuento
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 18-02-2027
The Sterile Sampling Manifold with Luer Locks (10-pack) is an accessory for the Thermo Scientific™ HyPerforma™ Single-Use Bioreactors and is available to weld onto the sample line to take sample sets.
The Sterile Sampling Manifold with Luer Locks (10-pack) is an accessory for the Thermo Scientific™ HyPerforma™ Single-Use Bioreactors and is available to weld onto the sample line to take sample sets.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Cantidad 1 colector/envase individual
Línea de productos HyPerforma
Para utilizar con (equipo) Single-Use Bioreactor