Learn More
Thermo Scientific™ Sampling Manifold Accessory for HyPerforma™ Single-Use Bioreactors, with Luer locks
GREENER_CHOICE
Código de producto. 31940829 Tienda Thermo Scientific Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Capacidad (métrico):
50/100 mL
Cantidad:
1 unidad
10/paq
Tamaño de la unidad:
paquete de 10
paquete de 5
paquete de 60
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Capacidad (métrico) Cantidad Tamaño de la unidad
31940829 50/100 mL 10/paq paquete de 60
17889756 50/100 mL 1 unidad paquete de 10
30040085 50/100 mL 1 unidad paquete de 5
17809766 50/100 mL 10/paq paquete de 10
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 31940829 Proveedor Thermo Scientific™ N.º de proveedor SH31263.02
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 19-01-2027
The Sterile Sampling Manifold is an accessory for the HyPerforma Single-Use Bioreactors and is available to weld onto the sample line to take sample sets.
The Sterile Sampling Manifold is an accessory for the HyPerforma Single-Use Bioreactors and is available to weld onto the sample line to take sample sets.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Capacidad (métrico) 50/100 mL
Cantidad 10/paq
Tubing Style C-Flex