Learn More
Dräger™ Mangueras y herramientas de muestreo para Dräger™ accuro™ Bombas de fuelle
Código de producto. 15568601
Cambiar vista
Click to view available options
Longitud (métrico):
3 m
10 m
15 m
Tamaño de la unidad:
cada uno
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Longitud (métrico) Tamaño de la unidad
15568601 15 m cada uno
12857820 3 m cada uno
12867820 10 m cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 15568601 Proveedor Dräger™ N.º de proveedor 6400079
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    436.65€
    361.48€ / paquete de 1
    Ahorro 75.17€
    17% Descuento
Fecha estimada de envoi: 11-12-2026
Especificaciones
Para utilizar con (equipo) Bomba de fuelle accuro
Tipo Manguera de extensión
Incluye Adaptador
Longitud (imperial) 49,2 ft
Longitud (métrico) 15 m