Learn More
BRAND™ Dippers de muestreo
Código de producto. 10568401 Tienda Brand Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Capacidad (métrico):
100 mL
250 mL
Tamaño de la unidad:
cada uno
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Capacidad (métrico) Tamaño de la unidad
10568401 100 mL cada uno
10469332 250 mL cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10568401 Proveedor BRAND™ N.º de proveedor 90438
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    215.31€
    153.80€ / paquete de 1
    Ahorro 61.51€
    28% Descuento
Fecha estimada de envoi: 05-11-2026
Construcción de PTFE con reborde y pico reforzados. El mango de PTFE incluye núcleo de acero.
  • Construcción PTFE
  • El mango de PTFE incluye núcleo de acero
  • Incluye pico y borde reforzado
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Tipo de producto Tomamuestras de inmersión
Material PTFE
Incluye Con borde con reborde y boquilla
Capacidad (métrico) 100 mL
Diámetro exterior (métrico) 55 mm
Altura (métrico) 65 mm