Learn More
BRAND™ Dipper de muestreo
Código de producto. 10293341 Tienda Brand Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Capacidad (métrico):
1000 ml
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Capacidad (métrico) Tamaño de la unidad
10293341 1000 ml cada uno
1 options
Código de producto. 10293341 Proveedor BRAND™ N.º de proveedor 90462
Fecha estimada de envoi: 01-12-2026
Dipper de muestreo equipado con un borde y pico reforzados.
  • Con borde con reborde y boquilla
  • Mango de PTFE con núcleo de acero
  • Varilla de extensión opcional para aumentar la longitud de la palanca
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Tipo de producto Cacillo
Material PTFE
Incluye Boquilla
Capacidad (métrico) 1000 ml
Altura (métrico) 155 mm
Anchura (métrico) 105 mm