Descripción
- Caucho rojo natural
- Resistente, reutilizable y fácil de usar
- Pipeteador
Especificaciones
Especificaciones
| Descripción | Pipeteador con perilla de caucho |
| Color | Rojo |
| Esterilidad | No estéril |
| Volumen (métrico) | 60 mL |
| Para utilizar con (equipo) | Pipetas de vidrio |
| Longitud (imperial) | 3,25 in |
| Longitud (métrico) | 82,55 mm |