Learn More
BOLA Bolsas para muestras
Código de producto. 10768622
Cambiar vista
Click to view available options
Capacidad (métrico):
1 L
2 L
5 L
10 L
Tamaño de la unidad:
cada uno
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Capacidad (métrico) Tamaño de la unidad
10768622 1 L cada uno
10680552 2 L cada uno
10641132 5 L cada uno
10745982 10 L cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 10768622 Proveedor BOLA N.º de proveedor A22358
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    60.39€
    50.73€ / paquete de 1
    Ahorro 9.66€
    15% Descuento
Fecha estimada de envoi: 18-12-2026
Bolsas de muestreo de PVF, 2 conectores
  • Transparente
  • No poroso
  • Sin plastificantes
  • Con 2 puertos intercambiables fabricados en PTFE.
Especificaciones
Color Transparente
Capacidad (métrico) 1 L
Longitud (métrico) 150 mm
Anchura (métrico) 250 mm