Learn More
BOLA Bolsas para muestras
Código de producto. 10680552
Cambiar vista
Click to view available options
Capacidad (métrico):
1 L
2 L
5 L
10 L
Tamaño de la unidad:
cada uno
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Capacidad (métrico) unitSize
10680552 2 L cada uno
10768622 1 L cada uno
10641132 5 L cada uno
10745982 10 L cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 10680552 Proveedor BOLA N.º de proveedor A22362
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    49.35€
    47.21€ / paquete de 1
    Ahorro 2.14€
    4% Descuento
Fecha estimada de envoi: 19-08-2026
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Bolsas de muestreo de PVF, 2 conectores
  • Transparente
  • No poroso
  • Sin plastificantes
  • Con 2 puertos intercambiables fabricados en PTFE.
Especificaciones
Color Transparente
Capacidad (métrico) 2 L
Longitud (métrico) 200 mm
Anchura (métrico) 250 mm