Learn More
Buerkle™ Junta SampleSafe™
Código de producto. 10434532 Tienda Bürkle Productos
Change view
Click to view available options
Color:
Rojo
Tamaño de la unidad:
100 PCS
Código de producto. Color unitSize
10434532 Rojo 100 PCS
1 options
Código de producto. 10434532 Proveedor Buerkle™ N.º de proveedor 53992902
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
La junta Buerkle™ SampleSafe™ cuenta con un mecanismo de apriete unidireccional que ofrece seguridad adicional frente a la manipulación.
  • Identificación clara mediante números en secuencia
  • 100 juntas (10 tiras) por paquete
  • Protección frente a la manipulación por resorte de seguridad de acero inoxidable
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Color Rojo
Para utilizar con (aplicación) Muestras de retención
Incluye Números en secuencia, resorte de seguridad de acero inoxidable
Longitud (imperial) 10,23 in
Longitud (métrico) 260 mm
Cantidad 100/paq.
Peso (imperial) 1,76 lb
Material Polipropileno
Tipo Junta