Descripción
- Para su uso con muestreadores
Especificaciones
Especificaciones
| Tipo de producto | Maletín de transporte |
| Color | Negro |
| Material | Polypropylene, Polyurethane Foam |
| Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) | 265 x 225 x 50 mm |
| Para utilizar con (equipo) | Para muestreadores |
| Altura (imperial) | 1.97 in. |
| Altura (imperial) interior | 1.77 in. |
| Altura (métrico) | 50 mm |
| Altura (métrico) interior | 45 mm |
| Longitud (imperial) | 10.43 in. |
| Mostrar más |