Learn More
Buerkle™ Maletín de transporte para muestreadores
Código de producto. 10474982 Tienda Bürkle Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto):
123 x 25 x 11 cm
265 x 225 x 50 mm
Tamaño de la unidad:
cada uno
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) unitSize
10474982 123 x 25 x 11 cm cada uno
10522743 265 x 225 x 50 mm cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10474982 Proveedor Buerkle™ N.º de proveedor 36002120
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    136.00€
    134.25€ / paquete de 1
    Ahorro 1.75€
    1% Descuento
En stock
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
El maletín de transporte para muestreadores Buerkle™ se puede utilizar para muestreadores Buerkle™.
  • Para su uso con muestreadores
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Tipo de producto Maletín de transporte
Color Negro
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) 123 x 25 x 11 cm
Para utilizar con (equipo) Para muestreadores
Longitud (métrico) 1230 mm
Peso (métrico) 0,8 kg