Learn More
Kartell™ Tubo de muestras
Código de producto. 10316111
Change view
Click to view available options
Capacidad (métrico):
15 ml
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Capacidad (métrico) unitSize
10316111 15 ml cada uno
1 options
Código de producto. 10316111 Proveedor Kartell™ N.º de proveedor 0167100
Para preparación de muestras, centrifugación y gradillas de muestreadores automáticos
  • Con marcado de anillo calibrado en los 10 ml
  • Tapón de rosca (PFA) GL 25
  • Material: PFA
  • Especificaciones
    Material del cierre PFA
    Capacidad (métrico) 15 ml
    Longitud (métrico) 110 mm
    Material Plástico
    Diámetro (métrico) 22 mm
    Tipo de tapón Tapón de rosca