Learn More
Thermo Scientific™ Sample and Skimmer Cones for iCAP™ MX and iCAP™ Q/Qnova Series ICP-MS Systems
Tienda Thermo Scientific ProductosDescripción
Thermo Scientific™ sample and skimmer cones for Thermo Scientific™ iCAP™ MX and iCAP™ Q/Qnova series ICP-MS systems are available to suit your analysis requirements and designed for durability, performance and ease of use.
Assure robust, uncomplicated trace elemental analysis for your laboratory with the Thermo Scientific iCAP MX and iCAP Q/Qnova series ICP-MS systems. Our easily changeable Ni and Pt sample and skimmer cones are available to suit your analysis requirements and designed for durability, performance and ease of use.
Seleccione consumibles de alta calidad para un rendimiento uniforme. Estos conos probados de alta calidad están diseñados para realizar análisis fiables de alta sensibilidad hasta el límite de detección mediante ICP-MS. Disponibles en una estructura de níquel macizo o con punta de platino para ofrecer una mayor durabilidad y análisis con requisitos específicos.
- Conos de muestra fabricados con níquel y platino
- Conos skimmer fabricados con níquel y platino
- Cono skimmer de platino sin boro (para aplicaciones relacionadas con materiales semiconductores)
- Insertos de cono skimmer con diferentes longitudes de canal para que adapte las características del instrumento a cada aplicación
Especificaciones
Especificaciones
| Tipo | Cono skimmer (cono de separación) |
| Para utilizar con (equipo) | Sistemas ICP-MS iCAP de la serie Q/Qnova |
| Incluye | Cono skimmer, Ni, inserto |
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Privacy Policy.