Learn More
Thermo Scientific™ Gradillas de muestras para baños de agua Precision™
Código de producto. 15395897
Cambiar vista
Click to view available options
Tipo:
Gradilla de tubos
Gradilla para microcentrífuga
Gradilla para placas de Petri
Material:
Acero inoxidable
Plástico acetálico
Color:
Blanco
Gris
Rojo
Dimensiones (L x An):
127 x 101 mm
16 x 25 mm
20 x 20 mm
24 x 30 mm
24,8 x 22,2 cm
25,4 x 21,6 cm
36 x 13 mm
36 x 16 mm
40 x 20 mm
40 x 25 mm
72 x 13 mm
72 x 16 mm
9 x 30 mm
Tamaño de la unidad:
cada uno
14 product options available for selection
Product selection table with 14 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Tipo Material Color Dimensiones (L x An) unitSize
15395897 Gradilla de tubos Acero inoxidable Gris 25,4 x 21,6 cm cada uno
15385897 Gradilla para placas de Petri Acero inoxidable Gris 24,8 x 22,2 cm cada uno
15305917 Gradilla para microcentrífuga Acero inoxidable Gris 127 x 101 mm cada uno
15315917 Gradilla para microcentrífuga Acero inoxidable Gris 127 x 101 mm cada uno
15355907 Gradilla de tubos Plástico acetálico Rojo 72 x 13 mm cada uno
15365907 Gradilla de tubos Plástico acetálico Rojo 72 x 16 mm cada uno
15375907 Gradilla de tubos Plástico acetálico Rojo 40 x 20 mm cada uno
15385907 Gradilla de tubos Plástico acetálico Rojo 40 x 25 mm cada uno
15395907 Gradilla de tubos Plástico acetálico Rojo 24 x 30 mm cada uno
15305907 Gradilla de tubos Plástico acetálico Blanco 36 x 13 mm cada uno
15315907 Gradilla de tubos Plástico acetálico Blanco 36 x 16 mm cada uno
15325907 Gradilla de tubos Plástico acetálico Blanco 20 x 20 mm cada uno
15345907 Gradilla de tubos Plástico acetálico Blanco 9 x 30 mm cada uno
15335907 Gradilla de tubos Plástico acetálico Blanco 16 x 25 mm cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 14 options available.
14 options
Código de producto. 15395897 Proveedor Thermo Scientific™ N.º de proveedor 3161601
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Mantenga sus muestras en su lugar con las gradillas para baños de agua.
Mantenga sus muestras en su lugar con las gradillas para baños de agua Thermo Scientific™ Precision™.
Características:
Gradilla para placas de Petri de acero inoxidable
  • Medidas 9,75 x 8,75 x 6,25 pulg. (24,8 x 22,2 x 15,9 cm)
  • Para placas de Petri de 80 x 50 mm o de 30 x 90 mm
Gradilla para tubos de ensayo de acero inoxidable
  • Medidas 10 x 8,5 x 5,5 pulg. (25,4 x 21,6 x 14 cm)
  • Las aberturas son de 2,5 cm2
  • Para 50 tubos de ensayo de hasta 25 mm de 97 a 150 mm de altura
Gradillas para tubos de ensayo de microcentrífugas
  • Requiere pinza de sujeción
  • Mide 127 x 101 x 39 mm
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Color Gris
Para utilizar con (equipo) Baños de agua de circulación, para coliformes y de uso general Precision de 20-28 l
Tipo Gradilla de tubos
Admite 50 tubos de hasta 25 mm de 97 a 150 mm de altura
Material Acero inoxidable
Dimensiones (L x An) 25,4 x 21,6 cm
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) 25.4 x 21.6 x 14 cm