Learn More
Velp Scientifica™ Gradillas de muestras para unidades de digestión
Código de producto. p-8012694 Tienda Velp Productos
Change view
Click to view available options
Para utilizar con (equipo):
DK20, DKL20
DKL 20
DKL12
DKL12, tubos de ensayo de 400 ml
DKL8
Digestores DK 42/26 y DKl 42/26
Digestores DK20 y DKL 20
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Para utilizar con (equipo) unitSize
15379614 DKL 20 cada uno
11795654 Digestores DK20 y DKL 20 cada uno
15309614 DK20, DKL20 cada uno
11775654 DKL12 cada uno
13487659 DKL12, tubos de ensayo de 400 ml cada uno
11715664 Digestores DK 42/26 y DKl 42/26 cada uno
11735654 DKL8 cada uno
7 options
Código de producto. 15379614
Marca: Velp Scientifica™ A00000246
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Facilitan el análisis de nitrógeno y la determinación de proteínas. Las gradillas de muestras para unidades de digestión Velp Scientifica™ son para su uso con las unidades de digestión Velp Scientifica™ Kjeldahl.
  • Disponible con o sin protectores térmicos
  • Disponible para adaptarse a una serie de tamaños y recuentos de tubos
Especificaciones
Tipo de producto Gradilla para muestras
Para utilizar con (equipo) DKL 20