Learn More
Velp Scientifica™ Gradillas de muestras para unidades de digestión
Código de producto. 15379614 Tienda Velp Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Para utilizar con (equipo):
DK20, DKL20
DKL 20
DKL12
DKL12, tubos de ensayo de 400 ml
DKL8
Digestores DK 42/26, DKl 42/26
Digestores DK20 y DKL 20
Tamaño de la unidad:
cada uno
7 product options available for selection
Product selection table with 7 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Para utilizar con (equipo) Tamaño de la unidad
15379614 DKL 20 cada uno
11795654 Digestores DK20 y DKL 20 cada uno
15309614 DK20, DKL20 cada uno
11775654 DKL12 cada uno
13487659 DKL12, tubos de ensayo de 400 ml cada uno
11715664 Digestores DK 42/26, DKl 42/26 cada uno
11735654 DKL8 cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 7 options available.
7 options
Código de producto. 15379614 Proveedor Velp Scientifica™ N.º de proveedor A00000246
En stock
Facilitan el análisis de nitrógeno y la determinación de proteínas. Las gradillas de muestras para unidades de digestión Velp Scientifica™ son para su uso con las unidades de digestión Velp Scientifica™ Kjeldahl.
  • Disponible con o sin protectores térmicos
  • Disponible para adaptarse a una serie de tamaños y recuentos de tubos
Especificaciones
Tipo de producto Gradilla para muestras
Para utilizar con (equipo) DKL 20