Learn More
Rotronic™ Soporte de muestras
Código de producto. 11930685
Cambiar vista
Click to view available options
Para su uso con: Sondas de actividad de agua HC2-AW(-USB) y recipientes desechables para muestras PS14/PS40
Código de producto.
11930685 Para su uso con: Sondas de actividad de agua HC2-AW(-USB) y recipientes desechables para muestras PS14/PS40
1 options
Código de producto. 11930685 Proveedor Rotronic™ N.º de proveedor WP40TH
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Especificaciones
Tipo de producto Soporte de muestras
Para utilizar con (equipo) Sondas de actividad de agua HC2-AW(-USB) y recipientes desechables para muestras PS14/PS40
Peso (métrico) 1550 g