Learn More
PureAire Monitoring Systems, Inc. Monitor de deficiencia de oxígeno con extracción de muestras y sensor de +10 años
Código de producto. 16298821
Cambiar vista
Click to view available options
Componentes medidos:
Oxígeno
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Componentes medidos Tamaño de la unidad
16298821 Oxígeno cada uno
1 options
Código de producto. 16298821 Proveedor PureAire Monitoring Systems, Inc. N.º de proveedor 99129
Fecha estimada de envoi: 02-12-2026
Instalaciones que utilizan nitrógeno, helio y argón. El monitor es capaz de muestrear a distancias de hasta 30 metros y se suele utilizar para IRM, espacios reducidos y equipos criogénicos. Nuestro duradero sensor de circonio dura 10 años o más.
  • Larga vida útil del sensor: más de 10 años de vida útil promedio
  • Puntos de ajuste de dos alarmas para el 19,5 y el 18,0 %
  • Alarma audible incorporada de 90 db
  • Fuente de alimentación enchufable incluida
  • Pantalla digital y salida analógica de 4-20 mA
  • Soportes para montaje en pared
  • Bomba de muestras de flujo integrada
¿Por qué elegir PureAire?
  • Como líder de la industria en monitoreo de oxígeno y detección de gases, PureAire se dedica a la seguridad de nuestros clientes y de los clientes a los que sirven, mediante la fabricación de monitores duraderos, innovadores y confiables.
¿Qué es un monitor de O2 ?
  • El monitor de deficiencia de O 2 Air Check está diseñado para el monitoreo continuo donde los niveles bajos de oxígeno pueden representar un peligro para el personal.
¿Para qué gases se puede utilizar un monitor de O2?
  • Los ’monitores de oxígeno de PureAire se pueden utilizar para gases de nitrógeno, argón y helio.
La instalación es sencilla. Listo para enchufarlo.
  • El monitor llegará listo para funcionar directamente al sacarlo de la caja. Simplemente fije la unidad en la pared a una distancia de 3 a 5 pies de la fuente de gas y conéctela. El monitor comenzará a muestrear los niveles de oxígeno después de un período de inicio de 4 minutos. Los niveles se muestran claramente en la pantalla para facilitar el acceso y la visibilidad.
*Los tubos de muestreo se pueden utilizar en varios lugares,incluidas las salas de resonancia magnética.
Certifications
Marcado CE
Garantía
2 años
Especificaciones
Certificaciones/conformidad CE
Fondo (imperial) 5 in
Fondo (métrico) 127 mm
Componentes medidos Oxígeno
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) (5 x 7 x 5 in)
Altura (imperial) 5 pulg
Altura (métrico) 127 mm
Rango de humedad Del 0 al 100 % de RH
Intervalo de temperatura (imperial) -40 °F a +104 °F
Intervalo de temperatura (métrico) -40 a +40 °C
Garantía 2 años tras ETD
Peso (imperial) 4 lb
Peso (métrico) 2 kg
Anchura (imperial) 7 pulg
Anchura (métrico) 178 mm