Learn More
Labcon™ Viales de dilución de muestras con tapones acoplados
Código de producto. 17587876 Tienda Labcon Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Incluye:
1000/paq., embalaje a granel
Caja seccionada de paquete de 1000
Tamaño de la unidad:
paquete de 1000
paquete de 144
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Incluye Tamaño de la unidad
17587876 Caja seccionada de paquete de 1000 paquete de 144
17577876 1000/paq., embalaje a granel paquete de 1000
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 17587876 Proveedor Labcon™ N.º de proveedor 20305500009
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    51.95€
    48.74€ / paquete de 144
    Ahorro 3.21€
    6% Descuento
En stock
Estos viales de dilución de muestras con tapones acoplados vienen envasados en cajas a granel o seccionadas.
  • Para Beckman Cuchilla™ Contadores de células sanguíneas de estilo y diluciones de sobremesa
  • Poliestireno virgen transparente
  • Tapón de polietileno natural a prueba de fugas
  • Hecho en USA
Especificaciones
Diámetro exterior (imperial) 1,5 in, 38.1 mm
Material Poliestireno
Volumen (métrico) 25 mL
Para utilizar con (aplicación) Beckman Cuchilla™ Contadores de células sanguíneas de estilo y diluciones de sobremesa
Altura (imperial) 2,26 in
Incluye Caja seccionada de paquete de 1000
Tipo de tapón Tapón de rosca
Cantidad 1000/caja
Marking Spot Sí
Esterilizables en autoclave No esterilizable en autoclave
Certificaciones/conformidad ISO 9001:2015, FDA CFR21 GMP
Altura (métrico) 57.4 mm
Tipo de producto Vial de dilución