Learn More
R&D Systems™ Sample Diluent Concentrate 1 (5X)
Código de producto. 18794454
Change view
Click to view available options
Cantidad:
1 Pk.
Tamaño de la unidad:
105 ml
18794454 1 Pk. 105 ml
1 options
Código de producto. 18794454 Proveedor R&D Systems™ N.º de proveedor DYC001
Conatins 5X PBS, 5 mM EDTA, and 2.5% Triton X-100; 5X; 5x21mL
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Para utilizar con (aplicación) ELISA
Cantidad 1 Pk.
Requisitos de almacenamiento Store the unopened product at 2 - 8° C. Do not use past expiration date.