Learn More
Thermo Scientific™ Cubetas de muestra para medidor de turbidez Eutech™ TB 1000
Código de producto. 12911778
Cambiar vista
Click to view available options
Para utilizar con (equipo):
CyberScan TB 1000
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Para utilizar con (equipo) Tamaño de la unidad
12911778 CyberScan TB 1000 cada uno
1 options
Código de producto. 12911778 Proveedor Thermo Scientific™ N.º de proveedor 01X265701
En stock
Los medidores de turbidez y las cubetas de la serie CyberScan TB1000 están diseñados para cumplir los estrictos requisitos de los científicos actuales.
Las cubetas de muestra para el medidor de turbidez Eutech™ TB 1000 son viales de vidrio de borosilicato con tapones de rosca de protección ligera, línea de llenado y marcas de indexación. Las cubetas se suministran en paquetes de tres.
Características:
  • Paquete de 3 cubetas de muestra para TB1000W. (Medidor de turbidez de luz blanca) & TB1000IR (medidor de turbidez por infrarrojos).
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Para utilizar con (equipo) CyberScan TB 1000
Descripción Cubetas de muestra
Cantidad 3 Paq.
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.