Descripción
- Para su uso en instrumentación automatizada que incluye Mira Cobas , Bio Fara y Horiba ABX analizadores
- Tapón plano a presión
- Polietileno de alta densidad (HDPE)
- Verde (no en la foto)
Especificaciones
Especificaciones
| Para utilizar con (equipo) | Cobas Mira, Bio, Fara y Horiba ABX Analyzers |
| Color | Verde |
| Material | Polietileno de alta densidad (HPDE) |
| Tipo de producto | Copa de muestras |