Learn More
Globe Scientific Sample Cups for Beckman™ Analyzers
Código de producto. 31922656
Cambiar vista
Click to view available options
Capacidad (métrico):
0.5 mL
2 mL
Tamaño de la unidad:
paquete de 1000
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Capacidad (métrico) unitSize
31922656 2 mL paquete de 1000
31922487 0.5 mL paquete de 1000
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 31922656 Proveedor Globe Scientific N.º de proveedor 5536
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
For use with Beckman analyzers
  • Model CX series sample cups available in 0.5 and 2mL volumes
Especificaciones
Tipo Sample Cup
Para utilizar con (equipo) Beckman Analyzers
Capacidad (métrico) 2 mL