Learn More
Kartell SpA Vasos para muestras
Descripción
- Vaso de muestra para analizadores CENTRIFICHEM™
- Poliestireno
- Capacidad de 0,25 mL
Specifications
Specifications
| Esterilidad | No estéril |
| Capacidad (métrico) | 0.25 mL |
| Tipo de producto | Copa de muestras |
| Capacidad (imperial) | 0,85 oz |
| Material | Poliestireno |
| Desechables | Un solo uso |
| Sin látex | Sí |