Learn More
Kartell SpA Vasos para muestras
Código de producto. 10021111
Cambiar vista
Click to view available options
Capacidad (métrico):
1.5 mL
Tamaño de la unidad:
paquete de 12000
Código de producto. Capacidad (métrico) Tamaño de la unidad
10021111 1.5 mL paquete de 12000
1 options
Código de producto. 10021111 Proveedor Kartell SpA N.º de proveedor 02503004
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    217.00€
    209.16€ / paquete de 12000
    Ahorro 7.84€
    3% Descuento
 Artículo restringido
En stock
Copas de muestras de poliestireno
  • Vaso de muestra para Technicon™ y Konelab™ analizadores
  • Poliestireno
  • Capacidad de 1,5 mL
Especificaciones
Esterilidad No estéril
Capacidad (métrico) 1.5 mL
Tipo de producto Copa de muestras
Capacidad (imperial) 0,51 oz
Material Poliestireno
Desechables Un solo uso
Sin látex Sí